Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre de grade 934-AH RTU Whatman™, prêts à l’emploi
Largement utilisés pour l’analyse des solides totaux en suspension.
Marque: Cytiva 9907-9436
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les filtres RTU prélavés et prépesés éliminent les étapes de prétraitement autrement requises par la méthode standard 2540D
- Rétention fine de particules de 1,5 μm à des débits élevés
- Capables de traiter des échantillons lourds et turbides
Les filtres RTU pour eaux usées prêts à l’emploi Whatman 934-AH répondent aux exigences relatives à l’analyse des solides en suspension totaux de l’eau conformément à la dernière édition de la méthode standard 2540D. Le filtre 934-AH RTU est utilisé comme filtre d’eaux usées pour un large éventail d’applications de surveillance de l’eau, notamment :
- Surveillance des rivières, des lacs et des eaux côtières
- Analyse des rejets purifiés des stations d’épuration des eaux usées
- Surveillance des eaux rejetées par les installations industrielles
Les filtres RTU sont conditionnés dans un bac en aluminium avec un poids de filtre clairement imprimé sur une étiquette résistante à la chaleur. Chaque bac possède un code-barres unique.
Spécification
3,7 s/100 ml/po2 | |
Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été prélavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2 540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA) | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
934-AH RTU | |
Filtre | |
47 mm |
64 g/m2 | |
Microfibre de verre | |
1,5 μm | |
550°C | |
341 ml/min |