Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU, prêts à l'emploi
Prêts à l'emploi, les papiers filtres en microfibre de verre de grade 934-AH de GE sont la version à gain de temps des papiers filtres en microfibre de verre 934-AH de GE, qui sont largement utilisés pour l'analyse des solides en suspension totaux.
Marque:  Cytiva 4827-035
Code produit. 15883714
  • 96.25€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les papiers filtres en microfibre de verre de qualité 934-AH RTU ont été pré-lavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, éliminant les étapes de pré-traitement requises par les parties C, D et E de la méthode standard de laboratoire 2540 de l’EPA américaine
  • Rétention des particules fines de 1,5 μm
  • Débits élevés pour traiter des échantillons lourds et troubles
  • Conditionnés avec un bac en aluminium à code-barres indiquant le poids du filtre qui peut être utilisé pour trouver la documentation du poids du filtre
  • La gamme 934-AH RTU existe en trois variétés différentes : 934-AH-RTU pour les solides en suspension et dissous ; RTU pour les volatiles ; RTU double poids
  • Les versions économiques des filtres pour test 934-AH RTU dissous, suspendus et volatiles sont également disponibles
  • Les versions économiques sont pré-lavées et séchées, mais ne sont pas pesées et ne sont pas fournies avec des codes-barres
Les applications comprennent l’analyse des solides dissous, en suspension et volatiles, ainsi que les applications de surveillance des eaux usées, y compris les rivières, les lacs et les eaux côtières, ainsi que l’analyse des rejets purifiés des usines de traitement des eaux usées et la surveillance des eaux déversées par les usines industrielles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Microfibre de verre
Non stérile
934-AH RTU
Filtre pour volatil, pré-rincé et enflammé
35 mm
Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été prélavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2 540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA)
1,5 μm
Analyse des solides totaux dissous et volatils en suspension ; Filtration des eaux usées ; Pour les matières volatiles, pré-rincées et enflammées
100
341 ml/min