Learn More
Cytiva Whatman™ qualité 470
Pour l’électrophorèse et la chromatographie des acides aminés
Marque:  Cytiva 10318493
Code produit. 11338944
  • 775.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surface lisse
  • Pour les échantillons gélatineux
  • Pour l’absorption des milieux de culture
  • Utilisé comme papier de transfert et chromatographie d’acides aminés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sheet
100 / boîte
460 mm
470
460 x 570 mm
570 mm