Learn More
Cytiva Whatman™ qualité 470
Pour l’électrophorèse et la chromatographie des acides aminés
Marque: Cytiva 10318489
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface lisse
- Pour les échantillons gélatineux
- Pour l’absorption des milieux de culture
- Utilisé comme papier de transfert et chromatographie d’acides aminés
Spécification
Sheet | |
25/boîte | |
203 mm |
470 | |
203 x 305 mm | |
305 mm |