Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers filtres qualitatifs pliés de grade 2V
Économise le temps d’ajustement des cercles aux entonnoirs coniques. Les papiers filtres qualitatifs pliés Whatman™ de grade 2V offrent un débit moyen et une rétention nominale des particules de 8 μm à une vitesse de filtration supérieure.
Marque:  Cytiva 1202-185
59.59 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11392915
  • 76.80€ / 100 pièces
Expédition estimée: 09-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ne perdez plus de temps à faire tenir les cercles dans des entonnoirs coniques.Les papiers filtres qualitatifs pliés Whatman™ de grade 2V offrent un débit moyen et une rétention nominale des particules de 8 μm à une vitesse de filtration supérieure.
Le papier filtre pré-plié de grade 2V expose une surface supplémentaire, ce qui augmente la capacité de charge et réduit le temps de filtration.
  • Débit moyen et rétention nominale des particules de 8 μm
  • Vitesse de filtration Herzberg de 240 s
  • Strié (pré-plissé) pour une utilisation aisée avec des entonnoirs à filtre coniques
  • Peut être utilisé pour l’analyse des sols ou la filtration générale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Papier filtre pré-plié de grade 2V pour l’analyse qualitative, cercle de 185 mm (100 pièces)
Cellulose
240 s
Certifiés pour les méthodes d’analyse des céréales. Capacité de chargement normale ; force limitée à l’état humide.
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
185 mm
Cercle préplissé
> 8μm, Moyenne fine
Moyenne
Grade 2V
190 μm
7,28 in