Learn More
QIAGEN Cartes de purification et stockage FTA™, recueil d’acide nucléique : FTA Mini
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons d'acide nucléique buccal. Indiquant QIAcard FTA Mini avec 2 zones d'échantillons par carte.
Marque: QIAGEN WB120356
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons d’acides nucléiques buccaux.Indicating QIAcard FTA Mini avec 2 zones d’échantillonnage par carte.
- Les cartes indicatrices QIAcard FTA comprennent un colorant rose qui devient blanc lorsqu’un échantillon incolore, par exemple des cellules buccales ou de la salive, est appliqué.
- Stabilisation et protection des acides nucléiques à température ambiante avec pour des volumes de dépôt de 125 μl.
- Lyse les cellules au contact, dénature les protéines et protège l’ADN de la dégradation.
Spécification
Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons d’ADN buccaux avec les microcartes FTA indicatrices. | |
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, analyse plasmidique, tests des aliments et de produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire | |
Mini carte indicatrice FTA | |
125 μl |
Cellules buccales, Salive | |
2 | |
25 Paquets |