Learn More
QIAGEN Micro format d’élution QIAcard FTA
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. 4 zones d’échantillonnage par carte.
255.00€ - 790.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
Description | Collectez, traitez, transportez et stockez des échantillons biologiques colorés, tels que des échantillons de sang avec des microcartes d’élution FTA non indicatrices. |
Type d’échantillon | Sang |
À utiliser avec (application) | PCR multiplex, séquençage après amplification par PCR, analyse de SNP, analyse STR, typage HLA, amplification du génome entier, PCR quantitative, mise en banque de matériel biologique, pharmacogénomique, génotypage, identification génétique, détection des transgènes |
Nbre d’échantillons | 4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11938117
|
QIAGEN
WB120401 |
25 Paquets |
255.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11994416
|
QIAGEN
WB120410 |
100/paquet |
790.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. 4 zones d’échantillonnage par carte.
- Technologie d’élution FTA pour une élution pratique des acides nucléiques à base d’eau.
- Micro format d’élution QIAcard FTA avec 4 zones de points (volume ponctuel de 12 à 40 μl) pour collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons colorés tels que le sang.
- La technologie FTA permet la lyse cellulaire au contact, dénature les protéines et assure la stabilisation immédiate et la protection des acides nucléiques.
Spécification
Température ambiante | |
Sang | |
4 | |
Chaotropique | |
15 à 30 min |
Collectez, traitez, transportez et stockez des échantillons biologiques colorés, tels que des échantillons de sang avec des microcartes d’élution FTA non indicatrices. | |
PCR multiplex, séquençage après amplification par PCR, analyse de SNP, analyse STR, typage HLA, amplification du génome entier, PCR quantitative, mise en banque de matériel biologique, pharmacogénomique, génotypage, identification génétique, détection des transgènes | |
Micro carte d’élution FTA | |
40 μl |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
QIAGEN Micro format d’élution QIAcard FTA