Learn More
QIAGEN Cartes FTA™ DMPK
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons biologiques. 4 zones d'échantillons par carte.
471.86€ - 790.00€
Spécification
Format | Carte |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les biomolécules à base de protéines, le nettoyage sur substrat peut permettre de transmettre une plus grande stabilité des analytes et nécessite moins d’animaux expérimentaux |
Comprend | 100 cartes |
Code produit | Marque | Type de produit | Formule | Principales fonctions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Formule | Principales fonctions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15127874
|
QIAGEN
WB129243 |
QIAcard FTA DMPK-C | Type C | Contient de la cellulose pure. Aucun produit chimique imprégné n’interfère avec l’analyse. Les protéines ne sont pas dénaturées. Ainsi, les cartes peuvent être mieux adaptées aux biomolécules à base de protéines et aux études d’anticorps. | |||||
13578970
|
QIAGEN
WB129243 |
QIAcard FTA DMPK-C | Type C | Contient de la cellulose pure. Aucun produit chimique imprégné n’interfère avec l’analyse. Les protéines ne sont pas dénaturées. Ainsi, les cartes peuvent être mieux adaptées aux biomolécules à base de protéines et aux études d’anticorps. |
635.71€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15321419
|
QIAGEN
WB129241 |
QIAcard FTA DMPK-A | Type A | Contient des produits chimiques imprégnés permettant la dénaturation de protéines pour inactiver les enzymes endogènes. La lyse cellulaire libère des matériaux cellulaires endogènes sur la carte. La stabilisation de l’ADN permet le rééchantillonnage des taches de sang pour la pharmacogénomique. |
790.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15346165
|
QIAGEN
WB129242 |
QIAcard FTA DMPK-B | Type B | Contient des produits chimiques imprégnés permettant la dénaturation de protéines pour inactiver les enzymes endogènes. La lyse cellulaire libère des matériaux cellulaires endogènes sur la carte. La stabilisation de l’ADN permet le rééchantillonnage des taches de sang pour la pharmacogénomique. |
780.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques.4 zones d’échantillonnage par carte.
Les cartes QIAcard FTA DMPK pour la pharmacocinétique du métabolisme des médicaments permettent un échantillonnage de microvolumes avec seulement 10 à 20 µl par échantillon et sont conçues pour être utilisées avec des échantillons de sang. Les cartes peuvent également être utilisées avec des échantillons incolores tels que le plasma, le liquide céphalo-rachidien et l'urine.
QIAcard FTA DMPK-A et QIAcard FTA DMPK-B contiennent des produits chimiques imprégnés permettant la dénaturation des protéines pour inactiver les enzymes endogènes. La lyse cellulaire libère des matériaux cellulaires endogènes sur la carte. La stabilisation de l'ADN permet le rééchantillonnage de la tache de sang pour la pharmacogénomique. Les produits chimiques imprégnés peuvent interférer avec la détection par spectrométrie de masse, par ex. suppression d'ions
QIAcard FTA DMPK-C contient de la cellulose pure. Aucun produit chimique imprégné n'interfère avec l'analyse. Les protéines ne sont pas dénaturées, les cartes peuvent donc être mieux adaptées aux études de biomolécules et d'anticorps à base de protéines.
Analyse :
Analyse principalement avec HPLC ou UHPLC suivie de détection MS/MS, techniques MS de désorption directe telles que DESI. Il a été démontré que le méthanol ou les mélanges aqueux/organiques fonctionnent bien pour les petites molécules et les tampons aqueux sont recommandés pour les protéines. Sélectionnez un bon solvant pour l'analyte tout en maintenant la compatibilité avec les conditions HPLC à utiliser. Le choix de la carte DMPK dépend de nombreux facteurs tels que la structure chimique de l'analyte, le solvant d'extraction et le flux de travail d'analyse.
Spécification
Carte | |
Pour les biomolécules à base de protéines, le nettoyage sur substrat peut permettre de transmettre une plus grande stabilité des analytes et nécessite moins d’animaux expérimentaux | |
100 cartes |