Learn More
QIAGEN Paquet de dessiccant indicateur
Pour une collecte, un stockage et un transport sans contamination des échantillons d’ADN.
Marque:  QIAGEN WB100003
Code produit. 10111442
  • 636.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une collecte, un stockage et un transport sans contamination des échantillons d’ADN.
  • Sachets de dessiccant (1 g) avec indicateur pour veiller à ce que les cartes FTA restent sèches pendant le transport ou le stockage.
  • Un changement de couleur du bleu au rose indique l’absorption d’humidité.
Spécification
Spécification
Collecte, stockage, traitement et expédition FTA™ et cartes d’élution FTA™
Paquet de desséchant
1 g