Learn More
Cytiva Accessoires de filtration Whatman™
À utiliser avec du matériel à membrane où un support supplémentaire est nécessaire pour améliorer le débit et le rendement.
Marque: Cytiva 230600
71.35 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le disque de vidange en polyester est sans liant et a une épaisseur de 100 µm. Il fournit une surface plane pour éliminer le déchirement ou la rupture du filtre. Il est également utilisé comme séparateur entre les couches de membrane dans les applications de filtration par pile en série. Ce disque de support chimiquement inerte est disponible dans plusieurs diamètres pour une utilisation dans toute une gamme d’appareils.Spécification
Disques de vidange | |
Matériel pour membrane nécessitant un support supplémentaire pour améliorer le débit | |
Polyester | |
25 mm |