Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres d’échantillonnage d’air EPM 2000
Utilisés dans le matériel d’échantillonnage PM-10 à haut rendement. Les filtres d’échantillonnage d’air Whatman™ EPM 2000 sont en verre borosilicaté pur à 100 %. Ils permettent une analyse chimique détaillée des polluants à l’état de traces avec un minimum d’interférence.
Marque: Cytiva 1882-866
994.71 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Used in high-volume PM-10 sampling equipment. Whatman™ EPM 2000 Air Sampling Filters are manufactured from 100% pure borosilicate glass. They enable detailed chemical analysis of trace pollutants with minimal interference.
- Efficacité de rétention de 99,95 % des particules de 0,3 μm de l’air
- Sélectionnés par l’EPA (Environmental Protection Agency) pour une utilisation dans un réseau national d’échantillonneurs d’air à haut rendement
- Fabriqués conformément à la norme ISO 9001:2008 relative aux systèmes de gestion de la qualité
- Disponibles sous forme de feuilles et de cercles
- Les feuilles sont numérotées individuellement afin de faciliter l’identification
- Sans liant
Spécification
5,6 s/100 ml/posup2/sup | |
Feuille | |
Verre borosilicaté | |
Grade EPM 2000 | |
Filtres d’échantillonnage de l’air EPM 2000, feuilles de 8 × 10 po (100 pièces) | |
8 po | |
10 po |
85 g/m2 | |
Équipement d’échantillonnage de l’air PM-10 à gros volume | |
Pour la surveillance de l’air ambiant selon US TSP EPA. Pour une utilisation dans les équipements d’échantillonnage de grands volumes d’air collectant les particules et les aérosols atmosphériques. | |
450 μm | |
203,2 x 254 mm (8 x 10 po) | |
20,3 cm | |
25,4 cm |