Learn More
Cytiva DISTRIBUTEUR D'ENTONNOIRS MBS1
Dispenser for 100 ml and 350 ml MBS I funnels
Marque: Cytiva 10445870
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Système de filtration microbiologie• Economique: entonnoir stérile et autoclavable, réutilisable 50 fois
• Gain de temps: distribution automatique d'entonnoirs, pas de flambage de fritté
• Distributeur d'entonnoirs
• Le prélèvement d'un entonnoir déclenche la libération automatique d'une nouvelle membrane à positionner sur le support de filtre avant d'installer l'entonnoir. À coupler au distributeur de membranes motorisé
• Distributeur d'entonnoir
Spécification
Distributeur | |
Entonnoirs de filtration de 100 ml ou 350 ml pour système de filtration microbiologique (MBS I) |