Learn More
Cytiva Membrane en nitrate de cellulose Whatman™, grade NC45
Répartition très étroite de la taille des pores et faibles taux de matières extractibles
Marque: Cytiva 10401118
512.71 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stabilité thermique améliorée
- Résistance et flexibilité supérieures
- Faible rétrécissement
- Filtres blancs unis
- Porosité : 0,45 μm
Spécification
Autoclavables | |
Nitrate de cellulose | |
0,45 μm | |
Élimination bactérienne en vrac (générale), analyse des sédiments (microbiologie et analyse de l’eau) | |
Hydrophile | |
Lot de 50 | |
80deg;C | |
3,54 in |
Blanc | |
8 μm | |
Non stérile | |
NC45 | |
unie | |
176deg;F | |
Filtre à membrane | |
9 cm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- NC45 Membrane, Cellulose nitrate, 0.45 µm 90 mm, 50 pack
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.