Learn More
Cytiva Membrane en nitrate de cellulose Whatman™, grade NC45
Répartition très étroite de la taille des pores et faibles taux de matières extractibles
Marque: Cytiva 10401126
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stabilité thermique améliorée
- Résistance et flexibilité supérieures
- Faible rétrécissement
- Filtres blancs unis
- Porosité : 0,45 μm
Spécification
Autoclavables | |
Nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
NC45 | |
unie | |
176deg;F | |
Filtre à membrane | |
11 cm |
Blanc | |
0,45 μm | |
Élimination bactérienne en vrac (générale), analyse des sédiments (microbiologie et analyse de l’eau) | |
Hydrophile | |
Lot de 50 | |
80deg;C | |
4,33 in |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers||Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose