Learn More
Cytiva Filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™
Fabriqués dans des conditions strictement contrôlées. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™ bénéficient d’une plus grande souplesse et sont conçus pour résister aux agressions lors de la manipulation, du chargement et de l’autoclavage sans porter atteinte à leur intégrité.
Marque: Cytiva 10401312
This item is not returnable.
View return policy
Description
Parmi les plus résistantes disponibles sur le marché, tels que mesurés et comparés par des tests de pressions d’éclatement.
- Distribution étroite de la taille des pores pour une meilleure capture et analyse de surface.
- Faibles niveaux de matières extractibles pour garantir l’intégrité des échantillons.
- Résistance et flexibilité élevées
- Stabilité thermique améliorée
- Faible rétrécissement
Specifications
Rond | |
0,2 μm | |
105 à 140 μm | |
47 mm |
Nitrate de cellulose | |
Lot de 100 | |
1,85 in |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- NC20 Membrane, Cellulose nitrate, 0.2 µm, 47 mm, 100 pack
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
- H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement