Learn More
Cytiva Filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™
Fabriqués dans des conditions strictement contrôlées. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™ bénéficient d’une plus grande souplesse et sont conçus pour résister aux agressions lors de la manipulation, du chargement et de l’autoclavage sans porter atteinte à leur intégrité.
Marque: Cytiva 10400014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Parmi les plus résistantes disponibles sur le marché, tels que mesurés et comparés par des tests de pressions d’éclatement.
- Distribution étroite de la taille des pores pour une meilleure capture et analyse de surface.
- Faibles niveaux de matières extractibles pour garantir l’intégrité des échantillons.
- Résistance et flexibilité élevées
- Stabilité thermique améliorée
- Faible rétrécissement
Spécification
Rond | |
12 μm | |
105 à 140 μm | |
50 mm |
Nitrate de cellulose | |
Lot de 100 | |
2,75 in |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- AE100 Membrane, Cellulose nitrate, 12 µm 50 mm, 100 pack
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.