Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose Whatman™
Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit
Marque: Cytiva 10409814
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en version stérile pour les applications critiques
- Excellent contraste pour faciliter la détection des particules
- Grilles non toxiques qui n'inhibent pas la croissance bactérienne
- Les membranes noires unies et noires quadrillées présentent un mélange de nitrate de cellulose/cellulose
- Capacité de charge des saletés plus importante
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés
Spécification
Black/White Grid | |
Ester de cellulose | |
ME26/31 | |
5 cm |
Rond | |
0,6 μm | |
1,96 in |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ||Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose