Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/C
Filtrent les particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/B, sont particulièrement utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide.
Marque: Cytiva 1821-055
115.16 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Filtrent les particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de qualité GF/B, sont particulièrement utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
- Filtre pour particules fines avec une excellente résistance à l’humidité et une forte capacité de charge
- Utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide
- Très utiles lorsque la clarification de liquides ou l’évaluation quantitative de solides est nécessaire pour les suspensions très chargées en particules fines
- À utiliser pour les techniques de numération par scintillation liquide nécessitant une grande capacité de charge
- Peuvent être utilisés comme filtres à membrane de rétention des particules fines
Spécification
143 g/m2 | |
Rond | |
1,0 μm | |
Filtre de qualité GF/B pour la scintillation liquide, cercle de 55 mm (100 pièces) | |
932°F | |
0,02 in | |
Filtre | |
2,1 in |
Le filtre GE Whatman de qualité GF/B est un filtre épais pour la rétention des particules fines et possède une bonne capacité de charge. Les filtres GF/B sont particulièrement utiles pour la clarification de liquides et la numération par scintillation liquide. | |
Verre borosilicaté | |
5,5 sec./100 ml | |
Lot de 100 | |
500deg;C | |
675 mu;m | |
81 ml/min | |
55 mm |