Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, feuilles de grade 934-AH
Conçus pour l’analyse des matériaux et des résidus non filtrables exigeant l’utilisation d’un filtre en microfibre de verre à grande capacité de charge. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, feuilles de calibre 934-AH, sont également utilisés dans la récolte de cellules, la scintillation liquide et la surveillance de la pollution.
Marque: Cytiva 1827-889
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les filtres de grade 934-AH sont des filtres lisses de qualité d’eau offrant une haute efficacité de rétention. Ils sont souvent utilisés pour analyser les solides totaux en suspension.- Surface lisse pour la récupération efficace des précipités
- Rétention nominale de particules de 1,5 μm
- Résistance à des températures pouvant atteindre 500°C
- Filtration rapide
Spécification
64 g/m2 | |
Feuille | |
1,5 μm | |
3,7 s/100 ml/po.sup2/sup | |
Grade 934-AH | |
Feuille | |
932°F | |
0,017 in | |
Filtre pour l’analyse totale des solides en suspension | |
305 x 381mm (12 x 15 po) |
Les filtres en microfibre de verre borosilicaté Whatman de grade 934-AH de GE sont des filtres à eau lisse de qualité avec une grande efficacité de rétention. Les filtres de grade 934-AH sont souvent utilisés pour analyser les solides totaux en suspension. | |
Verre borosilicaté | |
47 s/100 ml | |
Utilisés pour déterminer le total des matières solides en suspension dans l’eau, l’élimination de la turbidité et la filtration des bactéries. Utilisés pour un large éventail d’applications de laboratoire. Ils sont recommandés pour la surveillance de la pollution de l’eau, la récolte des cellules, la numération par scintillation liquide | |
Lot de 100 | |
Lisse | |
500deg;C | |
435 mu;m | |
341 ml/min |