Learn More
Cytiva Filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™
Agissent comme filtre de base, conformément à la norme EPA relative à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité. Les filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™ offrent une capacité de chargement et un débit extrêmement élevés.
Marque:  Cytiva 1825-037
Code produit. 11340384
  • 133.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Agissent comme filtre de base, conformément à la norme EPA relative à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité.Les filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™ offrent une capacité de chargement et un débit extrêmement élevés.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
  • Capacité de charge élevée
  • Rétention nominale de particules de 0,6–0,8 μm
  • Vitesse de filtration moyenne
Applications :
  • Liaison et purification d’ADN
  • Filtration de protéines finement précipitées
  • Filtration des solutions biochimiques, des liquides et des acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
Rond
0,7 μm
Recommandé pour la liaison et la purification de l’ADN. Très efficace pour la filtration des protéines finement précipitées. Peut être utilisé en conjonction avec GF/D comme préfiltre pour la clarification réussie des solutions biochimiques et des fluides extrêmement “difficile” et nucl
100 pièces
932°F
0,016 in
Filtre pour l’utilisation du test TCLP
1,4 in
Le filtre de grade GF/F Whatman de l’entreprise Cytiva est fabriqué en verre borosilicaté pur. Le GF/F offre une rétention de particules très fines et une bonne capacité de charge et de débit.
Verre borosilicaté
19 sec./100 ml/po.sup2/sup
Grade GF/F
Rond
500deg;C
420 mu;m
41 ml/min
37 mm