Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant, type GF/C
Combinent rétention des particules fines et débit élevé. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de type GF/C sont parfaitement adaptés à la collecte des solides en suspension dans l’eau potable ainsi que des déchets naturels et industriels.
Marque:  Cytiva 1822-185
Code produit. 12445312
  • 1220.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 25-09-2024
Description
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
  • Vitesse moyenne à élevée, grande capacité de charge
  • Débit d’air : 6,7 s/100 ml
  • Contrôle de la qualité de l’air
  • Clarification de liquides aqueux contenant des niveaux faibles à moyens de particules fines
  • Récolte de cellules
  • Numération par scintillation liquide
  • Chimie et biochimie marine
  • Procédures de radio-immunodosage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
53 g/m2
Verre borosilicaté
10,5 sec./100 ml
Lot de 100
932°F
0,01 in
7,2 in
Rond
1,2 μm
GF/C
Rond
500deg;C
260 μm
185 mm