Learn More
Cytiva Collecteur de filtration Whatman™ AS série 600
Collecteur à six places avec entonnoir pour filtre en acier inoxydable, pour moniteurs de microbiologie et entonnoirs analytiques
Marque: Cytiva 10498762
1702.16 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le collecteur en acier inoxydable pour trois ou six unités de filtration est équipé d'unités en acier inoxydable. L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Convient uniquement pour un fonctionnement sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).Spécification
Autoclavables | |
Acier inoxydable | |
Diamètre interne de 9 mm |
Moniteurs de microbiologie et entonnoirs analytiques | |
6 robinets d’arrêt et pièces inférieures pour choix individuel d’unités de filtration |