Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide multiple Whatman™ série AS 300
Appareil de filtration sous vide multiple AS300/3, système de filtration sous vide à trois places, en acier inox, 500 ml, 47/50 mm, grille de support
4240.00€ - 4815.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Description | Système de filtration sous vide |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11323165
|
Cytiva
10445830 |
500 ml | Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 3 places | N/A | |||||
11333165
|
Cytiva
10445835 |
500 ml | Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 3 places, pince de fermeture rapide |
4815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11399274
|
Cytiva
10445850 |
100 ml | Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 3 places, pince de fermeture rapide | N/A | |||||
Description
L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Convient uniquement pour un fonctionnement sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).Spécification
Autoclavable | |
Système de filtration sous vide | |
Acier inoxydable |