Learn More
Cytiva Disques de dosage d’antibiotiques Whatman™
Utilisés en conjonction avec la méthode Kirby-Bauer d’analyse des antibiotiques. Les disques de dosage d’antibiotiques Whatman™ déterminent le type d’agent causal des maladies infectieuses et leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques.
216.00€ - 258.00€
Spécification
Type de produit | Disques pour dosage d’antibiotiques |
---|---|
Type de test | Maladies infectieuses, Sensibilité à la sensibilité aux antibiotiques |
Type d’emballage | 1 000 disques/boîte. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350654
|
Cytiva
2017-013 |
13 mm |
258.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340654
|
Cytiva
2017-006 |
6 mm |
216.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisés avec la méthode Kirby-Bauer d’essais antibiotiques. Les disques de dosage d’antibiotiques Whatman™ déterminent le type d’agent causal des maladies infectieuses et leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques.
Les disques de dosage d’antibiotiques sont utilisés pour déterminer le type d’agent causal des maladies infectieuses et pour vérifier leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques in vitro au moyen de la méthode de détermination de la zone d’inhibition.- À utiliser avec la méthode Kirby-Bauer d’analyse des antibiotiques
- Permettent une chimiothérapie rationnelle et sélective
Spécification
Disques pour dosage d’antibiotiques | |
Maladies infectieuses, Sensibilité à la sensibilité aux antibiotiques | |
1 000 disques/boîte. |