Learn More
Cytiva Membranes poreuses en polycarbonate de 19 mm Whatman™ Nuclepore™
En film PC haute qualité et poreuses pour des tailles de pores extrêmement précises. Les membranes hydrophiles en PC Whatman™ Nuclepore™ de 19 mm offrent une bonne résistance chimique et thermique, des débits élevés et disposent de pores bien définis. Elles conviennent parfaitement à la microscopie, la cytologie, la parasitologie, à certaines analyses de l’air et à des analyses océanographiques spécifiques.
Marque: Cytiva 800281
Description
En film PC haute qualité et poreuses pour des tailles de pores extrêmement précises.Les membranes hydrophiles en PC Whatman™ Nuclepore™ de 19mm offrent une bonne résistance chimique et thermique, des débits élevés et disposent de pores bien définis. Elles conviennent parfaitement à la microscopie, la cytologie, la parasitologie et à certaines analyses de l’air et océanographiques spécifiques.
Une chimiotaxie efficace exige un équilibre délicat entre l’adhérence et la migration cellulaires. Pour atteindre ce résultat, les membranes Nucleopore associent le PP sans PVP à des pores pénétrants de forme cylindrique uniforme.- Porosité définie de l’ordre du sous-micron, ce qui permet de mesurer la déformation des particules et de capturer de très petites particules
- Matériau poreux offrant une taille de pores extrêmement précise et une forte densité de pores
- Traitement au PVP pour ses qualités hydrophiles
- Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
- Importante résistance chimique et bonne stabilité thermique pour une large gamme de types d’échantillons
- Teneur en cendres constante et faible, tare réduite
- Surface lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Spécification
Membrane Filter | |
0.2μm | |
Hydrophile | |
Filtration Membrane Disc |
Film de PC | |
Élevé | |
Track Etched | |
19 mm |