Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 0,8 mμ (ME 27)
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
123.13€ - 407.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Point à bulle | 1,3 bar |
Type de filtre | unie |
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Matériau (membrane) | ME 27 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395014
|
Cytiva
10400921 |
100 mm |
407.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11305024
|
Cytiva
10400906 |
25 mm |
123.13€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11325024
|
Cytiva
10400914 |
50 mm |
165.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Membrane esters de cellulose mélangés MCE• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME27
Spécification
Autoclavable | |
unie | |
ME 27 | |
Non stérile | |
Filtration, cytologie, surveillance de lair, échantillons HPLC aqueux, dosages biologiques | |
unie |
1,3 bar | |
Ester de cellulose mixte | |
0,8 μm | |
2,8 s / 100 ml / 12,5 cm2 lorsque Delta p est égal à 0,9 bar | |
11,6 s/100 ml lorsque Delta p est égal à 3 mbar |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ||Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose