Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de protéomes de virus du Nil occidental
Microarray de protéomes de virus du Nil occidental avec 3430 peptides spécifiques aux virus imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.025.001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contenu de la microarray : Polyprotéine génomique du virus du Nil occidental clivée en 13 chaînes : peptide 2k, protéine de capside C, prM, peptide pr, petite protéine d’enveloppe M, protéine d’enveloppe E, protéine non structurelle 1, protéine non structurelle 2A, sous-unité de protéase à sérine NS2B, protéase à sérine NS3, protéine non structurelle 4A, protéine non structurelle 4B, ARN polymérase NS5 dirigée par ARN
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 14 aa
- Nombre de peptides : 3430 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile |
1 copie de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Verre microscopique | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
75,4 x 25 mm |