Learn More
Thermo Scientific™ Racks de support pour plaques à puits pour échantillonneurs automatiques et compartiments de colonne UltiMate™
Les portoirs de support pour plaque à puits pour échantillonneurs automatiques et compartiments de colonne UltiMate™ sont à utiliser avec les échantillonneurs automatiques ACC- et WPS-3000.
438.00€
Spécification
Type | Rack de support à profil bas |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Plaques DeepWell pour tous les échantillonneurs automatiques LC WPS-3000 (non ACC) |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13472018
|
Thermo Scientific™
6820.4079 |
Rack de support pour plaque DeepWell, hauteur de 34 à 46 mm, pour toutes les variantes WPS-3000 |
438.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Utilisez les racks de support pour plaque à puits Thermo Scientific™ Dionex™ pour échantillonneurs automatiques et compartiments de colonne UltiMate™ avec les échantillonneurs automatiques ACC et WPS-3000.
Spécification
Rack de support à profil bas | |
Plaques DeepWell pour tous les échantillonneurs automatiques LC WPS-3000 (non ACC) |