Learn More
Welch™ Huile de la pompe DuoSeal™
For use in DuoSeal High-Vacuum Pumps
96.99€
Spécification
Type de produit | Huile pour pompe à vide |
---|---|
À utiliser avec (application) | Assure la lubrification nécessaire pour assurer la durabilité de la pompe réputée DuoSeal™ et assurer les performances de vide les plus élevées |
À utiliser avec (équipement) | Pompes à courroie DuoSeal™ |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12835353
|
Welch™
U1407K-15 |
3,78 L | 1 gal. |
96.99€
3.70L |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
For use in DuoSeal High-Vacuum Pumps
For use in DuoSeal High-Vacuum Pumps. One gallon.Specially fractionate oil has properties enabling highest performance for DuoSeal pumps
- Low vapor Pressure
- High Viscosity
Spécification
Huile pour pompe à vide | |
Assure la lubrification nécessaire pour assurer la durabilité de la pompe réputée DuoSeal™ et assurer les performances de vide les plus élevées | |
Pompes à courroie DuoSeal™ | |
1 de chaque |