Learn More
Welch™ Huile pour pompe synthétique DirecTorr™ Gold
Conçue pour une excellente résistance lors du pompage de vapeurs ou de gaz corrosifs
462.00€
Spécification
Type de produit | Huile pour pompe à vide Gold |
---|---|
À utiliser avec (application) | L’huile permet une longue durée de vie et des performances supérieures de la pompe à vide dans les applications où des gaz et vapeurs corrosifs peuvent être ingérés |
À utiliser avec (équipement) | Recommandée pour les pompes à vide à entraînement direct, à courroie ou à pompe ChemStar |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12819558
|
Welch™
U8995G-15 |
3,78 L | 1 gal. |
462.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçue pour une excellente résistance lors du pompage de vapeurs ou de gaz corrosifs
Offre d’excellentes performances de vide dans les pompes à vide à courroie et à entraînement direct dans des conditions difficiles. L’huile de base synthétique ne présente pas de composés aromatiques ni de soufre. Cette pureté inhibe le vernissage, le colmatage et l’accumulation de carbone lors du pompage des produits corrosifs.
- Huile hydrocarbonée synthétique distillée deux fois
- Stabilité élevée dans les environnements chimiques avec une pression de vapeur exceptionnellement faible
- Miscible avec les huiles d’hydrocarbures classiques et peut être utilisée sans reconstruire la pompe
- Aucun additif ou inhibiteur
Spécification
Huile pour pompe à vide Gold | |
L’huile permet une longue durée de vie et des performances supérieures de la pompe à vide dans les applications où des gaz et vapeurs corrosifs peuvent être ingérés | |
Recommandée pour les pompes à vide à entraînement direct, à courroie ou à pompe ChemStar | |
1 de chaque |