Learn More
Eppendorf™ Récipient de pesée
26.15€ - 31.50€
Spécification
Type | Récipient de pesée |
---|---|
À utiliser avec (application) | À utiliser avec le kit d’étalonnage |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10657714
|
Eppendorf™
3113808003 |
15 mm |
26.15€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10025833
|
Eppendorf™
3113807007 |
24 mm |
31.50€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Récipient de pesée | |
À utiliser avec le kit d’étalonnage |