Learn More
Sampling Systems™ Weighing PharmaScoop™
Les pelles de pesée Sampling Systems™ Weighing PharmaScoop™ sont idéales pour une utilisation avec des balances de pesée dans des environnements hygiéniques.
Marque: Sampling Systems™ A376-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pelle autonome, idéale pour une utilisation avec balances de pesée
- 316 l acier inoxydable
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Surface lisse
- Finition satinée
- Poignée robuste
Spécification
500 ml | |
Nacelle | |
320 mm |
Acier inoxydable | |
Nacelle de pesée | |
110 mm |