Learn More
Fisherbrand™ Papier de pesée de calibre 919
Smooth paper and easily crushable.
Marque: Fisherbrand™ 0919F00002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Smooth paper 25g/m2
- Easily crushable
Spécification
Paper | |
3.93 in. | |
Weighing Paper |
25g/m2 | |
100 mm | |
Square |