Learn More
Fisherbrand™ Weighing Paper Sheets
Provides a barrier between the scale and the product being weighed. Fisherbrand™ Weighing Paper Sheets have a tare weight of only 45g/m2.
Marque: Fisherbrand™ PE45F1010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Paper sheets for general weighing applications
- Sheet dimensions: 100mm x 100mm
- Paper weight 45g/m²
Spécification
Sample support with analytical balances | |
100 mm | |
250/PK | |
Papier de pesée |
100 x 100mm | |
Papier | |
100 mm | |
Carré |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Weighing Paper Sheets >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu