Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage WebSeal™
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal™.
168.00€ - 1095.00€
Spécification
Nb par paquet | 100 |
---|---|
Type de produit | Film de scellage non stérile |
Gamme de produits | WebSeal |
Adhésif, adhésive | Sensible à la pression |
Code produit | Marque | Description | Matériau | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15122719
|
Thermo Scientific™
60180-M142 |
Film de scellage, -40°C à 90°C | Polyéthylène, silicone | Transparent |
382.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15132719
|
Thermo Scientific™
60180-M143 |
Film de scellage, -70°C à 100°C | PES, silicone | Transparent |
192.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15142719
|
Thermo Scientific™
60180-M144 |
Film de scellage, -80°C à 120°C | Aluminium, silicone | Argent |
168.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15152719
|
Thermo Scientific™
60180-M145 |
Film de scellage avec SRA (adhésif en caoutchouc synthétique) | Polyoléfine, caoutchouc | Transparent |
270.96€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15162719
|
Thermo Scientific™
60180-M146 |
Film de scellage avec 3 couches sans adhésif dans la zone d’empreinte | PET, silicone | Transparent |
1095.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Scellez efficacement tous les formats de microplaques grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal™. Disponibles dans un large choix de matériaux fins et légers et d’adhésifs pour répondre aux besoins de toutes les applications ou de tous les tests, ils réduisent l’évaporation et protègent vos échantillons de la contamination et des déversements.
- L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher, mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
- Adhésifs de scellage adhérant à la plaque grâce à un applicateur portatif pratique (disponible séparément)
Spécification
100 | |
Film de scellage non stérile | |
WebSeal | |
Sensible à la pression |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.