Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plaques à 96 puits WebSeal™ avec bouchons individuels
Gagnez du temps et limitez le risque de contamination des flacons avant utilisation grâce aux kits de plaques à 96 puits conditionnées avec flacons scellés par des bouchons individuels.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-K200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Gagnez du temps et limitez le risque de contamination des flacons avant utilisation grâce aux kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec bouchons individuels. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits et de flacons en verre avec bouchons et septa préfixés.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
WebSeal™ | |
Kit de plaque à insert en verre avec bouchons individuels | |
100 μl | |
200 μl | |
Flacon : 60180-V108 ; Bouchon : 60180-C100 | |
Fond plat | |
15,5 mm |
Microplaque à 96 puits avec silicone / PTFE, préfendue, septa 45° | |
Emballage individuel | |
Transparent | |
Silicone/PTFE, Verre | |
96 | |
Plat | |
1 | |
1/boîte | |
5,7 mm |