Learn More
Tempshield™ Gants Cryo-Grip™ étanches
Gants étanches Cryo-Grip™ - Dextérité et protection supérieures des mains en cas de travaux avec de l’azote liquide. Leur conception multi-couches permet un niveau maximum de protection thermique et la doublure intérieure thermique fait disparaître l’humidité des mains, tout en maintenant le confort sur de longues périodes.
398.00€ - 635.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
---|---|
Couleur | Bleu |
Type de produit | Gants cryogéniques |
Temperature (Metric) Max | -196°C |
À utiliser avec (application) | Manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures |
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16072222
|
Tempshield™
EBSWP |
S | Coude |
456.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16022222
|
Tempshield™
CGWRMWP |
M | Poignet |
398.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16002212
|
Tempshield™
CGMAMWP |
M | Mi-longs |
435.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16042202
|
Tempshield™
CGEBMWP |
M | Coude |
510.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 05-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16012222
|
Tempshield™
CGWRLWP |
L | Poignet |
398.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16032202
|
Tempshield™
CGEBLWP |
L | Coude |
510.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16092202
|
Tempshield™
CGMALWP |
L | Mi-longs |
449.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16052212
|
Tempshield™
CGSHLWP |
L | Épaule |
635.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16022212
|
Tempshield™
CGMAXLWP |
XL | Mi-longs |
424.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Paume de préhension pour une meilleure dextérité en cas de manipulation des petits objets
- La doublure sans coutures 100 % étanche et fin assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
- Niveau élevé de protection thermique en cas d’exposition à des liquides cryogéniques
- Pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Niveau maximal de protection thermique et contre les éclaboussures, de flexibilité et de dextérité
- EPI catégorie III : EN 511, EN 388, EN 420
- Applications : manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures.
Spécification
CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 | |
Gants cryogéniques | |
Manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures |
Bleu | |
-196°C | |
Tempshield™ Cyro-Protection™ |