Learn More
Labconco™ Systèmes d’osmose inverse (RO) WaterPro™
Trois filtres (pré, carbone et membrane RO) combinés pour fournir de l’eau purifiée à osmose inverse de haute qualité
8560.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, ETL |
---|---|
Capacité (métrique) | 17 L |
Source d’eau d’alimentation | Tap |
Débit | 1.1 L/min. |
Type d’eau de production | Type 3 to 4 |
Alert:
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110/115 V américains standard.Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande.Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15320611
|
Labconco™
9075030 |
230 V, 50/60 Hz | Schuko |
8560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Idéals pour les applications de laboratoire telles que la préparation des réactifs et le rinçage de la verrerie
- Obtenez de l’eau de rinçage purifiée en vous connectant aux laveurs pour verrerie de laboratoire, tels que SteamScrubber™ ou FlaskScrubber™
- Distribution programmée de 1 à 99,9 min pour un fonctionnement sans surveillance
- Le moniteur LED de conductivité à compensation de température affiche la qualité de l’eau en microsiemens de 1 à 999
- Distribuez manuellement à partir de la vanne ou à l’aide d’un pistolet de distribution (vendu séparément) à raison de 8,7 l/min(réservoir plein) ou 1 l/min(réservoir vide)
- Le filtre d’aération du réservoir de stockage élimine les bactéries et maintient la qualité de l’eau
- La vanne de rinçage automatique prolonge la durée de vie de la membrane RO en rinçant automatiquement la membrane RO et le réservoir pendant trois minutes après chaque période d’inactivité de 12 heures
- Le manomètre interne surveille et affiche la pression d’eau purifiée par RO de 0 à 160 psi
- Panneau avant en acier inoxydable 304 de type durable ; armoire en acier revêtu de poudre
- Bols en polypropylène blanc de grande capacité avec têtes filetées
- Réservoir de stockage en polyéthylène de 17 L intégré
- Pompe à palettes/moteur de 1/4 cv silencieuse
- Montage mural
Certifications
Homologués ETL.
Spécification
CE, ETL | |
Tap | |
Type 3 to 4 | |
LED | |
Carbon filtration, reverse osmosis | |
78 cm | |
78 cm | |
19.3 cm | |
40.8 kg |
17 L | |
1.1 L/min. | |
Reverse Osmosis System | |
0 to 160 psi | |
31.1 in. | |
30.8 in. | |
7.6 in. | |
90 lb. |