Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ WaterBugs™
À utiliser pour réaliser des tests de contrôle de la qualité de l’eau / des eaux usées. Les microorganismes sont livrés au format Quanti-Cult™.
Marque: Thermo Scientific™ R4757060
567.50 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ Thermo Scientific™ WaterBugs™ est utilisé pour réaliser des tests de contrôle de la qualité de l’eau / des eaux usées. Les microorganismes sont livrés au format Quanti-Cult.
- Délivre < 50 UFC dans un seul inoculum pour imiter les échantillons d’eau
- Un test / flacon reconstitué
Alertes de commande :
Livré avec 10 flacons d’organismes préservés ; 10 flacons de réhydratation.
Spécification
27853TM*, 27853™* | |
Quanti-Cult | |
Bacilles à gram-négatif | |
10 tests / kit | |
Boston 41501 |
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ | |
Organisme pour le contrôle de la qualité | |
CQ quantitatif | |
10 tests / kit |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.