Learn More
Eau, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals, ultra-pure
Code produit. 11358217
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
L’eau ultra-pure est utilisée comme phase mobile dans la chromatographie en phase liquide à haute performance et la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse. Elle est également utilisée dans la titration conductométrique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Poids de la formule 18.02
Qualité HPLC
Densité 1.000
Quantité 4 x 4 L
Indice de réfraction 1.333
Forme physique Liquide