Learn More
Eau, analyse élémentaire de qualité ultratraces, Fisher Chemical
Conditionnée dans des flacons en PEBD débarrassés de toutes particules afin de protéger l’intégrité du produit.
68.75€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Numéro MDL | 11332 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11934391
|
Fisher Chemical
W9-500 |
500 mL | Flacon LDPE |
68.75€
500mL |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11924391
|
Fisher Chemical
W9-1 |
1 L | Flacon LDPE |
139.00€
1L |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12038598
|
Fisher Chemical
|
2 L | Flacon LDPE |
188.00€
2L |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Évalué en termes d’impuretés métalliques 65 dans la plage ppt
- Également spécifié pour ≤1 ppb pour les impuretés d’anions de chlorure, de phosphate et de sulfate
- Conditionné dans des flacons en PEBD pré-nettoyés afin de maintenir l’intégrité du produit.
Identifiants chimiques
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
H2O | |
11332 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Spécification
Water | |
7732-18-5 | |
0°C | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Analyse élémentaire de traces ultra | |
1.000g/cm³ | |
Liquide |
7 | |
Incolore | |
100°C | |
11332 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.02 | |
17.5mmHg at 20°C | |
Certificate of Lot Analysis included with each bottle. |