Learn More
BINDER™ Water Supply Set
Water Supply Set consisting of fresh- and waste-water containers (20 liters each), cabling and pump.
1325.00€ - 1365.00€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Type | Accessoire, Kit d’alimentation en eau |
Comprend | Récipients pour eau douce et eaux usées (20 litres chacun), câbles et pompe |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15641826
|
BINDER™
8012-0643 |
Chambres BINDER séries KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF |
1325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16359025
|
BINDER™
8012-1846 |
Chambres BINDER séries KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKF 56 |
1365.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Externe
- Comprend des récipients d’eau douce et d’eaux usées (20 L), les câbles et la pompe
Spécification
Plastique | |
Accessoire, Kit d’alimentation en eau | |
Récipients pour eau douce et eaux usées (20 litres chacun), câbles et pompe |