Learn More
Eau, sans nucléase, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 174.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Numéro MDL | MFCD00011332 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15815408
|
Thermo Scientific
J71786AE |
100 mL | Flacon Nalgene |
35.50€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15825408
|
Thermo Scientific
J71786.AP |
500 mL | Flacon Nalgene |
49.50€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15835408
|
Thermo Scientific
J71786.K2 |
1 L | Flacon Nalgene |
56.10€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15845408
|
Thermo Scientific
J71786.K8 |
5 L | Carton vertical |
174.00€
5L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Identifiants chimiques
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
H2O | |
MFCD00011332 | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Spécification
Water | |
0°C | |
H2O | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Biologie moléculaire | |
1.000 |
7732-18-5 | |
100°C | |
MFCD00011332 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.02 | |
1 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0110000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante