Learn More
Eau, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase, Thermo Scientific Chemicals
Eau, H2O, numéro CAS-7732-18-5, oxyde de dihydrogène, monoxyde de dihydrogène, 1 L, 100,0°C, CHEBI:15377, 0,1 ppm max., non désigné, 1,0000 g/ml, aucun détecté, 16,383, 18,02, biologie moléculaire, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, oxidane, 1 ppb max., 15, 10237, MFCD00011332, 18,015, sans DNase, RNase ni protéases
85.20€ - 329.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Numéro MDL | MFCD00011332 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10191231
|
Thermo Scientific Acros
327390010 |
1 L | Bouteille en plastique |
85.20€
1L |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10387021
|
Thermo Scientific Acros
327390050 |
5 L | Récipient en plastique |
329.00€
5L |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
H2O | |
MFCD00011332 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Spécification
Water | |
7732-18-5 | |
H2O | |
MFCD00011332 | |
15, 10237 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.02 | |
0.89 mPa.s (25°C) | |
1.3334 | |
Liquide |
DNase, RNase, Protease free | |
100.0°C | |
H2O | |
16383 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Sans DNase, sans RNase, sans protéase | |
1.0000g/mL | |
1 |