Learn More
Eau, pour culture cellulaire microbienne, Fisher BioReagents
65.15€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11373892
|
Fisher BioReagents
BP2820-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE | ||||||
Description
Eau ultra-pure utilisée pour la préparation des milieux de croissance microbiologique.Identifiants chimiques
7732-18-5 | |
18.015 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
Spécification
Water | |
7732-18-5 | |
100°C | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Culture cellulaire microbienne | |
Filtrée à 0,03 micron et autoclavée | |
Liquide |
0.03μm filtered and autoclaved | |
Incolore | |
2μS/cm Max. | |
0.025 EU/mL max. | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.01 | |
17.5mmHg at 20°C | |
1.000g/cm³ |
Sécurité et traitement
Low hazard for usual industrial or commercial handling.
Emergency Overview
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Rinse with water. Flush eyes with water as a precaution. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. . . .
NFPA
Health:0
Flammability:0
Instability:0