Learn More
Eau, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 16225301
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier, avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
  • Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
  • Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
  • Faible dérive de la ligne de base du gradient
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Pas d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C (1013 hPa)
Synonyme Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Qualité Solvants de qualité LC-MS
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 2.5 L