Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eau, exempte d’endotoxine
56.00€ - 77.80€
Identificadores de productos químicos
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Numéro MDL | MFCD00011332 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15456979
|
Thermo Scientific Chemicals
J65589.AP |
500 mL |
56.00€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15466979
|
Thermo Scientific Chemicals
J65589.K2 |
1 L |
77.80€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
Water Endotoxin-free is used as solvent in industries and in all research fields. It is also used in laboratory for cell isolation and culture. It is also useful for elution of endotoxin- free plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’eau exempte d’endotoxines est utilisée comme solvant dans les industries et dans tous les domaines de recherche. Elle est également utilisée en laboratoire pour l’isolement et la culture cellulaire. Elle est également utile pour l’élution de l’ADN plasmidique exempt d’endotoxines.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, de l’acétone et de l’éthanol.
Identificadores de productos químicos
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
H2O | |
MFCD00011332 | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Especificaciones
Water, Endotoxin-free | |
7732-18-5 | |
100°C | |
MFCD00011332 | |
1410039 | |
Miscible with methanol,acetone and ethanol. | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Sans endotoxines | |
1 | |
Liquide |
7 | |
32°F | |
H2O | |
2050024 | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.02 | |
Odorless | |
1.34 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0110000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only