Learn More
Eau, déminéralisée, Chem-Lab
Conçu pour un usage en laboratoire. L’eau déminéralisée Chem-Lab est purifiée pour éliminer les minéraux et les sels avec LF < 5 μS. Elle contient moins de 5 ppm de matières non volatiles. Disponibles en cartons de 10 et 25 l.
43.85€ - 76.20€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11969242
|
Chem Lab
CL02.2102.9010 |
10 L |
43.85€
10L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11918514
|
Chem Lab
CL02.2102.9025 |
25 L |
76.20€
25L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Identifiants chimiques
7732-18-5 | |
18.015 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
Spécification
±7 | |
Incolore | |
100°C | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Odorless | |
1.00g/mL |
7732-18-5 | |
0°C | |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.016g/mol | |
LF lt; 5 mu;S | |
Liquide |