Learn More
Thermo Scientific™ Condenseurs refroidis par eau pour congélateurs armoires et coffres -86°C
Travaillez dans un environnement plus froid grâce aux condenseurs refroidis par eau Thermo Scientific™ pour congélateurs armoires et coffres -86°C, qui émettent 50 % en moins de chaleur dans le laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ WC34567
Description
Travaillez dans un environnement plus froid grâce aux condenseurs refroidis par eau Thermo Scientific™ pour congélateurs armoires et coffres -86°C, qui émettent 50 % en moins de chaleur dans le laboratoire par rapport à d’autres congélateurs.
Caractéristiques :- Environnement de travail restant plus frais, car les émissions de chaleur sont réduites de 50 % (c.-à-d., moins de rejet de BTU).
- Valve de débit d’eau qui régule automatiquement le débit nécessaire au maintien de la pression de refoulement du compresseur.
- Températures de compresseur inférieures permettant au compresseur de gagner en stabilité et en fiabilité.
Matériel nécessaire :
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié et implique le réglage précis de la valve de débit, qui régule la pression de refoulement.
Remarque :
Les besoins réels en eau provenant de châteaux d’eau et de sources d’eau municipales peuvent varier en raison de conditions de pression d’eau spécifiques.
Spécification
Condenseur refroidi par eau | |
CE | |
Refroidi par eau | |
Automatique |
-86°C | |
Vertical | |
|
|
Refroidi par eau |