Learn More
Thermo Scientific™ Condenseurs refroidis par eau pour congélateurs armoires et coffres -86°C
Travaillez dans un environnement plus froid grâce aux condenseurs refroidis par eau Thermo Scientific™ pour congélateurs armoires et coffres -86°C, qui émettent 50 % en moins de chaleur dans le laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 195965
Description
Travaillez dans un environnement plus froid grâce aux condenseurs refroidis par eau Thermo Scientific™ pour congélateurs armoires et coffres -86°C, qui émettent 50 % en moins de chaleur dans le laboratoire par rapport à d’autres congélateurs.
Caractéristiques :- Environnement de travail plus frais, car les émissions de chaleur sont réduites de 50 % (c.-à-d., moins de rejet de BTU)
- Valve de débit d’eau qui régule automatiquement le débit d’eau nécessaire au maintien de la pression de refoulement du compresseur.
- Grâce à des températures inférieures, le compresseur gagne en stabilité et en fiabilité.
Matériel nécessaire :
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié et implique le réglage de la vanne de régulation, qui régule la pression de refoulement.
Remarque :
Les besoins réels en eau provenant de châteaux d’eau et de réseaux municipaux peuvent varier en raison de conditions de pression d’eau spécifiques.
Spécification
Condenseur refroidi par eau | |
792,8 L | |
CE, UL listed to U.S. and Canadian requirements | |
Refroidi par eau | |
Automatique |
28 ft3 | |
-86°C | |
Vertical | |
17.3, 23 , et 28 pi . congélateurs ft -86 ° C verticaux | |
Refroidi par eau |